Learn More
Merck Dispositivi filtranti centrifughi Ultrafree™-MC con membrana Durapore™
Per la preparazione e purificazione di campioni per microcentrifughe. I dispositivi filtranti centrifughi EMD Millipore Ultrafree™-MC con membrana Durapore™ consentono preparazioni dei campioni rapide e agevoli, con volumi trattenuti molto bassi. Disponibili in versioni sterili e non sterili e con pori di varie dimensioni.
230.00€ - 1665.00€
Specifica
Monouso | Single-use |
---|---|
Materiale (membrana) | Durapore |
Area di filtraggio | 0.2 cm2 |
Materiale alloggiamento | Polypropylene |
Forza max | 12,000 xG |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensione del poro | Sterilità | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensione del poro | Sterilità | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10558052
|
Merck
UFC30DV00 |
Purple | 0.65 μm | Non-sterile | 100 Pk. |
700.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10228490
|
Merck
UFC30GV0S |
Giallo | 0.22μ m | Sterile | 50 Pk. |
423.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10014370
|
Merck
UFC30DV25 |
Purple | 0.65 μm | Non-sterile | 25 Pk. |
230.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 13-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10217860
|
Merck
UFC30GV00 |
Giallo | 0.22μ m | Non-sterile | 100 Pk. |
753.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10447601
|
Merck
UFC30DV0S |
Purple | 0.65 μm | Sterile | 50 Pk. |
419.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 13-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10166760
|
Merck
UFC30GV25 |
Giallo | 0.22μ m | Non-sterile | 25 Pk. |
230.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10390211
|
Merck
UFC30HV00 |
Rosso | 0.45 μm | Non-sterile | 100 Pk. |
710.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 01-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10330171
|
Merck
UFC30HV25 |
Red | 0.45 μm | Non-sterile | 25 Pk. |
230.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 27-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10116240
|
Merck
UFC30HVNB |
Rosso | 0.45μ m | Non-sterile | 250 Pk. |
1665.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10472121
|
Merck
UFC30GVNB |
Giallo | 0.22μ m | Non-sterile | 250 Pk. |
1650.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10310221
|
Merck
UFC30SV00 |
Dark Green | 5 μm | Non-sterile | 100 Pk. |
710.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10656921
|
Merck
UFC30VV25 |
Orange | 0.1 μm | Non-sterile | 25 Pk. |
230.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10257950
|
Merck
UFC30VV00 |
Arancione | 0.1 μm | Non-sterile | 100 Pk. |
705.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Prepare and purify microcentrifuge samples. Ultrafree™-MC Centrifugal Filter Devices with Durapore™ Membrane enables fast, convenient sample preparation of very low hold-up volumes. Available in sterile and non-sterile versions and a variety of pore sizes.
Ideali per la preparazione di campioni, la rimozione di particelle/precipitati e la purificazione di campioni acquosi e a base di solventi- Recupero massimo con un alto grado di purezza per volumi fino a 0.5 ml
- Riduzione al minimo delle manipolazioni dei campioni per evitare perdite significative di materiale di valore
- Volume di campione trattenuto basso (10 μl), per un recupero maggiore
- Con codifica a colori per identificare facilmente il tipo di membrana e la dimensione dei pori
- Componenti in polipropilene con O-ring in silicone
- Nessun impiego di adesivi in fase di assemblaggio
- Bassi livelli di binding proteico
- Inserto filtrante adatto a provette per microcentrifuga standard da 0.5 ml
Specifica
Single-use | |
0.2 cm2 | |
12,000 xG | |
0.5 mL | |
45 mm | |
10.6 mm |
Durapore | |
Polypropylene | |
Centrifugal Filters | |
1.77 in. | |
0.42 in. |