missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ EMEM

Eagle's Minimum Essential Medium (EMEM)

Marca:  Gibco™ 670086

Codice prodotto. 16209961

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »

Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

Contains phenol red, nonessential amino acids, 1 mM sodium pyruvate, 2 mM L-glutamine, 1 g/L glucose, and 1.5 g/L sodium bicarbonate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

Protect from light, 2°C to 8°C
Basal Media
500 mL
Liquid
Cell Culture
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

One moment while we fetch your results.
Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Gibco™ EMEM > Quantity: 500 mL

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato