Learn More
Sartorius Entris™ II Advanced Analytical Balances
Over 38 different models offer various benefits such as real-time level support, integrated protection systems, CalAuditTrail, a graphic touch display, and 13 built-in application programs
3025.00€ - 4265.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE Certificate, CSA for Canada |
---|---|
Tipo di collegamento | D-sub connector, 9-pin; USB UTL; USB Device |
Tipo di display | Intuitive Graphic Touch Technology |
Leggibilità | 0.1 mg |
Materiale | Glass, PBT, Stainless Steel |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Calibrazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Calibrazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16605693
![]() |
Sartorius
BCA64I-1S |
60 g | Internal |
3280.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16675683
![]() |
Sartorius
BCA64-1S |
60 g |
3025.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16642454
![]() |
Sartorius
BCA124I-1S |
120 g | Internal |
3365.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16632454
![]() |
Sartorius
BCA124-1S |
120 g |
3120.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16655653
![]() |
Sartorius
BCA224I-1S |
220 g | Internal |
3670.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16625653
![]() |
Sartorius
BCA224-1S |
220 g |
3425.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16646253
![]() |
Sartorius
BCA324I-1S |
320 g | Internal |
4265.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Entris™ II Advanced balances - Quality, Value, and Consistency
- Accurate weighing results that can be trusted time after time
- Simplifies balance leveling with built-in, real-time level support
- Increases reliability of weighing results using integrated protection systems
- Controlled access to balance settings with user management
- Gapless documentation thanks to CalAuditTrail
Specifica
CE Certificate, CSA for Canada | |
Intuitive Graphic Touch Technology | |
Glass, PBT, Stainless Steel | |
≤1.5 sec. | |
100/240 V | |
50/60 Hz |
D-sub connector, 9-pin; USB UTL; USB Device | |
0.1 mg | |
Electronic Analytical Balance | |
Balance | |
0.2 A | |
Class I |
Titolo del prodotto
Sartorius Entris™ II Advanced Analytical Balances