Learn More
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ Racks - Filter Pipette Tips
Con uno straordinario filtro a due fasi, i puntali filtranti ep Dualfilter T.I.P.S. offrono la massima protezione per pipette e campioni contro contaminazioni accidentali e inavvertite.
Marca: Eppendorf™ 0030078535
187.00 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.12500kg
Descrizione
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ Filter Tips offer ultimate pipette and sample protection against unintentional, and unnoticed contamination
- L'esclusivo filtro a due fasi offre la massima protezione della pipetta e del campione da contaminazioni involontarie e inosservate
- Con dinamica di flusso definita, bassa bagnabilità ed elevata stabilità termica, sono certificati apirogeni e PCR Clean
- Due strati filtranti forniscono una doppia protezione contro aerosol e biomolecole
- Privi di additivi di inibizione della PCR per affidabili risultati a valle
- L'ispezione continua di ciascun lotto di produzione da parte di un laboratorio indipendente garantisce elevata purezza e qualità
- Certificato di efficienza del filtro conforme a EN 1822
- Rack dal design sottile e moderno con coperchio richiudibile
- Migliore sostenibilità con il 20% in meno di polipropilene consumato per ciascun rack
Specifica
Da 2 a 20 μl | |
Prodotto sterile | |
Not Autoclavable | |
53 mm | |
In rack | |
960 puntali | |
10 rack x 96 puntali | |
Air-cushion System | |
Polypropylene |
Con filtro | |
Trasparente | |
2.1 in. | |
PCR Clean and Sterile | |
960 Tips (10 Racks x 96 Tips) | |
Materiali di consumo | |
Giallo | |
ep DualFilter T.I.P.S |