Learn More
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ Racks - Filter Pipette Tips
Con uno straordinario filtro a due fasi, i puntali filtranti ep Dualfilter T.I.P.S. offrono la massima protezione per pipette e campioni contro contaminazioni accidentali e inavvertite.
53.80€ - 235.00€
Codice del prodotto | Marca | Dichiarazioni di pulizia | Volume (sistema metrico) | Codice colore | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dichiarazioni di pulizia | Volume (sistema metrico) | Codice colore | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
16462265
|
Eppendorf™
0030078616 |
PCR Clean and Sterile | 0.1 to 5 mL | Viola | 120 Tips (5 Racks x 24 Tips) |
108.00€
pezzi 120 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16472265
|
Eppendorf™
0030078624 |
PCR Clean and Sterile | 0.2 to 5 mL | viola | 120 Tips (5 Racks x 24 Tips) |
107.00€
pezzi 120 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16455264
|
Eppendorf™
0030078586 |
PCR Clean and Sterile | 0.25 to 2.5 mL | rosso | 240 Tips (5 Racks x 48 Tips) |
53.80€
pezzi 240 |
|
||
16472255
|
Eppendorf™
0030078500 |
PCR Clean and Sterile | 0.1 to 10 μL S | Grigio scuro | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
205.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16482255
|
Eppendorf™
0030078519 |
PCR Clean and Sterile | Da 0,1 a 10 μl | Grigio medio | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
205.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16492255
|
Eppendorf™
0030078527 |
PCR Clean and Sterile | Da 0,5 a 20 μl | Grigio chiaro | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
197.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16402265
|
Eppendorf™
0030078535 |
PCR Clean and Sterile | Da 2 a 20 μl | Giallo | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
197.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16412265
|
Eppendorf™
0030078543 |
PCR Clean and Sterile | 2 to 100 μL | Giallo | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
197.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16422265
|
Eppendorf™
0030078551 |
PCR Clean and Sterile | 2 to 200 μL | Giallo | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
197.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16432265
|
Eppendorf™
0030078560 |
PCR Clean and Sterile | 20 to 300 μL | arancione | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
197.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16442265
|
Eppendorf™
0030078578 |
PCR Clean and Sterile | Da 50 a 1.000 μl | Blu | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
213.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16452265
|
Eppendorf™
0030078594 |
PCR Clean and Sterile | Da 50 a 1.250 μl | Verde scuro | 480 Tips (5 Racks x 96 Tips) |
110.00€
pezzi 480 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10029212
|
Eppendorf™
0030077598 |
PCR Clean and Sterile | Da 0.5 a 10 ml | Turquoise | 100 Tips, Individually Packed |
88.65€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16402285
|
Eppendorf™
0030078810 |
Forensic DNA Grade (non-sterile) | 0.1 to 10 μL | grigio medio | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
231.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16412285
|
Eppendorf™
0030078829 |
Forensic DNA Grade (non-sterile) | 2 to 20 μL | giallo | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
223.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16422285
|
Eppendorf™
0030078837 |
Forensic DNA Grade (non-sterile) | 2 to 200 μL | giallo | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
223.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16432285
|
Eppendorf™
0030078845 |
Forensic DNA Grade (non-sterile) | 50 to 1000 μL | blu | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
235.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ Filter Tips offer ultimate pipette and sample protection against unintentional, and unnoticed contamination
- I due strati filtranti offrono una doppia protezione1) per pipetta e campione contro gli aerosol e le biomolecole
- Nessun additivo inibitore della PCR a favore di risultati affidabili per i passi successivi
- Disponibile in PCR clean/Sterile (sterile e apirogeno)
- L'ispezione continua di ogni lotto di produzione da parte di un laboratorio indipendente garantisce la massima purezza e qualità
- I certificati specifici per ciascun lotto sono disponibili sul sito
- Certificato di efficienza del filtro conforme a EN 1822 e disponibile sul sito
- Rack con un design moderno dalle linee sottili con coperchio richiudibile
- Maggiore sostenibilità grazie a un consumo di polipropilene inferiore del per ogni
1) Un aerosol è un colloide di particelle fini solide o goccioline liquide disperse nell'aria o in un altro gas.
Specifica
Sì | |
Turchese | |
Rack |