Learn More
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ Racks - Filter Pipette Tips
Con uno straordinario filtro a due fasi, i puntali filtranti ep Dualfilter T.I.P.S. offrono la massima protezione per pipette e campioni contro contaminazioni accidentali e inavvertite.
Marca: Eppendorf™ 0030078829
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.18100kg
Descrizione
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ Filter Tips offer ultimate pipette and sample protection against unintentional, and unnoticed contamination
- I due strati filtranti offrono una doppia protezione1) per pipetta e campione contro gli aerosol e le biomolecole
- Nessun additivo inibitore della PCR a favore di risultati affidabili per i passi successivi
- Disponibile in PCR clean/Sterile (sterile e apirogeno)
- L'ispezione continua di ogni lotto di produzione da parte di un laboratorio indipendente garantisce la massima purezza e qualità
- I certificati specifici per ciascun lotto sono disponibili sul sito
- Certificato di efficienza del filtro conforme a EN 1822 e disponibile sul sito
- Rack con un design moderno dalle linee sottili con coperchio richiudibile
- Maggiore sostenibilità grazie a un consumo di polipropilene inferiore del per ogni rack
1) Un aerosol è un colloide di particelle fini solide o goccioline liquide disperse nell'aria o in un altro gas.
Specifica
2 to 20 μL | |
Non-sterile | |
Not Autoclavable | |
Rack | |
960 Tips | |
10 Racks x 96 Tips | |
Cuscino d'aria | |
Polypropylene |
Sì | |
puntali incolore | |
Forensic DNA Grade (non-sterile) | |
960 Tips (10 Racks x 96 Tips) | |
Filter Tips | |
giallo | |
ep DualFilter T.I.P.S |