Learn More
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ Racks - Filter Pipette Tips
Con uno straordinario filtro a due fasi, i puntali filtranti ep Dualfilter T.I.P.S. offrono la massima protezione per pipette e campioni contro contaminazioni accidentali e inavvertite.
Marca:  Eppendorf™ 0030078616
102.00 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.97200kg
Codice prodotto. 16462265
  • 108.00€ / pezzi 120
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ Filter Tips offer ultimate pipette and sample protection against unintentional, and unnoticed contamination
  • I due strati filtranti offrono una doppia protezione1) per pipetta e campione contro gli aerosol e le biomolecole
  • Nessun additivo inibitore della PCR a favore di risultati affidabili per i passi successivi
  • Disponibile in PCR clean/Sterile (sterile e apirogeno)
  • L'ispezione continua di ogni lotto di produzione da parte di un laboratorio indipendente garantisce la massima purezza e qualità
  • I certificati specifici per ciascun lotto sono disponibili sul sito
  • Certificato di efficienza del filtro conforme a EN 1822 e disponibile sul sito
  • Rack con un design moderno dalle linee sottili con coperchio richiudibile
  • Maggiore sostenibilità grazie a un consumo di polipropilene inferiore del per ogni
    1) Un aerosol è un colloide di particelle fini solide o goccioline liquide disperse nell'aria o in un altro gas.
Specifica
Specifica
0.1 to 5 mL
sì
Not Autoclavable
120 mm
Rack
120 Tips
5 Racks x 24 Tips
Air-cushion System
Polypropylene
sì
puntali incolore
4.7 in.
PCR Clean and Sterile
120 Tips (5 Racks x 24 Tips)
Filter Pipette Tips
Viola
ep DualFilter T.I.P.S