Learn More
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ Racks - Filter Pipette Tips
Con uno straordinario filtro a due fasi, i puntali filtranti ep Dualfilter T.I.P.S. offrono la massima protezione per pipette e campioni contro contaminazioni accidentali e inavvertite.
Marca: Eppendorf™ 0030078624
99.90 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.41500kg
Descrizione
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ Filter Tips offer ultimate pipette and sample protection against unintentional, and unnoticed contamination
- I due strati filtranti offrono una doppia protezione1) per pipetta e campione contro gli aerosol e le biomolecole
- Nessun additivo inibitore della PCR a favore di risultati affidabili per i passi successivi
- Disponibile in PCR clean/Sterile (sterile e apirogeno)
- L'ispezione continua di ogni lotto di produzione da parte di un laboratorio indipendente garantisce la massima purezza e qualità
- I certificati specifici per ciascun lotto sono disponibili sul sito
- Certificato di efficienza del filtro conforme a EN 1822 e disponibile sul sito
- Rack con un design moderno dalle linee sottili con coperchio richiudibile
- Maggiore sostenibilità grazie a un consumo di polipropilene inferiore del per ogni
1) Un aerosol è un colloide di particelle fini solide o goccioline liquide disperse nell'aria o in un altro gas.
Specifica
0.2 to 5 mL | |
sì | |
Not Autoclavable | |
175 mm | |
Rack | |
120 Tips (5 Racks x 24 Tips) | |
Filter Pipette Tips | |
viola | |
ep DualFilter T.I.P.S |
sì | |
puntali incolore | |
6.9 in. | |
PCR Clean and Sterile | |
Extended Length | |
120 Tips | |
5 Racks x 24 Tips | |
Air-cushion System | |
Polypropylene |