Learn More
BRAND™ EPDM Rubber Conical Gaskets
Place between filter funnel and filter flask for a secure fit.
Marca:  BRAND™ 462932
Codice prodotto. 10049900
  • 103.00€ / pezzi 10
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Rubber (EPDM) construction
  • Conical shape
  • Provides a secure fit between filter funnel and filter flask
  • Supplied in packs of 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Used for Filter Funnels and Filter Flasks
10
EPDM
50 mm
32 mm
Rubber Conical Gasket