Learn More
Epredia™ Epoxy Diagnostic Slides
These hydrophobic coatings bind liquids applied to the wells and keeps fluids in the well area. Clean, flat and suitable for immediate use
Marca:  Epredia™ X1XER306W
89.35 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15391361
  • 94.05€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Binds and keeps liquids applied to the well area
  • Provides wettable wells for staining and growing cell cultures
  • Prevents cross-contamination
  • Hydrophobic coatings are very durable and withstand the strongest stains
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
25 mm
Epoxy
Diagnostic Slide
White
75 mm
1 mm
4
11.43 mm Well
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Epredia™ Epoxy Diagnostic Slides >