Learn More
Eppendorf™ Provette per PCR in polipropilene
Trasferimento termico efficiente e omogeneo grazie a queste provette in polipropilene a parete sottile. Le provette per PCR Eppendorf™ in polipropilene sono semplici da aprire, ma sono a tenuta ermetica per prevenire l'evaporazione durante la PCR.
Marca: Eppendorf™ 0030124537
54.10 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Ensure efficient and homogenous heat transfer with these thin-walled polypropylene tubes. Eppendorf™ Polypropylene PCR Tubes are easy to open, but provide tight sealing to prevent evaporation in PCR.
- Coperchio inciso per etichettatura
- Tenuta ermetica
- Facili da aprire
- Per l’uso con tutti i termociclatori con blocco da 0.5 ml
- Certificate esenti da RNasi, DNasi, DNA umano e inibitori della PCR
Specifica
Esenti da DNA umano, DNasi, RNasi, inibitori della PCR | |
0.5 ml | |
Blocchi per termociclatore da 0.5 ml per lo scambio efficiente e omogeneo di calore con il campione | |
Polipropilene | |
10000 xG | |
Autoclavable | |
Provetta per PCR a parete sottile |
Trasparente | |
Confezione da 500 | |
Non-sterile | |
PCR Clean (Non-sterile) | |
A cerniera | |
Provetta |