Learn More
Eppendorf™ Provette per PCR in polipropilene
GREENER_CHOICE
Trasferimento termico efficiente e omogeneo grazie a queste provette in polipropilene a parete sottile. Le provette per PCR Eppendorf™ in polipropilene sono semplici da aprire, ma sono a tenuta ermetica per prevenire l'evaporazione durante la PCR.
56.25€ - 265.00€
Specifica
Sterilità Non-sterile
Visualizza altre specifiche
Prodotti 9
Codice del prodotto Marca Tipo di chiusura Formato Purity or Quality Grade Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo di chiusura Formato Purity or Quality Grade Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15645367
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Eppendorf™
0030124707
Hinged Cap Single Tube Forensic DNA Grade 0.2 mL
96.79€
pezzi 500
10500082
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Eppendorf™
0030124332
Hinged Cap Single Tube PCR Clean (Non-sterile) 0.2 ml
173.91€
pezzi 1000
10401203
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Eppendorf™
0030124537
A cerniera Provetta PCR Clean (Non-sterile) 0.5 ml
56.25€
pezzi 500
11843432
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Eppendorf™
0030124804
Not Included 8-tube Strips PCR Clean (Non-sterile) 0.1 mL
154.00€
pezzi 120
10146704
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Eppendorf™
0030124812
Domed Strip Cap 8-tube Strips PCR Clean (Non-sterile) 0.1 mL
207.00€
pezzi 120
10167184
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Eppendorf™
0030124820
Flat Strip Cap 8-tube Strips PCR Clean (Non-sterile) 0.1 mL
224.00€
pezzi 120
15983982
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Eppendorf™
0030124901
Not Included Fast PCR Tube Strips PCR Clean (Non-sterile) 0.1 mL
183.00€
pezzi 120
15903992
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Eppendorf™
0030124928
Domed Strip Cap Fast PCR Tube Strips PCR Clean (Non-sterile) 0.1 mL
246.00€
pezzi 120
15993982
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Eppendorf™
0030124910
Flat Strip Cap Fast PCR Tube Strips PCR Clean (Non-sterile) 0.1 mL
265.00€
pezzi 120
Descrizione
Descrizione
Ensure efficient and homogenous heat transfer with these thin-walled polypropylene tubes. Eppendorf™ Polypropylene PCR Tubes are easy to open, but provide tight sealing to prevent evaporation in PCR.
  • Utilizzabile con tutti i termociclatori con blocco da 0.2 ml
  • Riparo anti-contaminazioni sul coperchio
  • Cerniera speciale per posizionamento fisso del coperchio
  • Trasparente
  • Parete sottile a spessore uniforme e con superficie liscia
  • Qualità certificata esente da PCR*
Specifica
Specifica
Non-sterile
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Provette per PCR in polipropilene