Learn More
Eppendorf™ Puntali per pipetta Combitips Advanced™ - PCR
Per una manipolazione confortevole che protegga al contempo i guanti. I puntali per pipetta Eppendorf; Combitips advanced™ PCR soddisfano i requisiti più esigenti di un moderno laboratorio.
Marca: Eppendorf™ 0030089774
133.95 EUR valido fino al 2024-10-31
Usa il codice promo "21744" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Ensures comfortable handling while preventing damage to gloves. Eppendorf; Combitips advanced™ PCR Pipet Tips meet the increased requirements of a modern laboratory.
La linea Combitips Advanced sostituisce Combitips Plus. Funzionanti secondo il principio di spostamento positivo, erogano sempre il volume desiderato corretto, indipendentemente dalla densità del liquido e dalle sue caratteristiche di flusso. Lavorare con liquidi radioattivi, aggressivi, tossici o infetti diventa più sicuro grazie al pistone a tenuta ermetica che impedisce la contaminazione da aerosol. La nuova codifica a colori individuale facilita l'identificazione rapida del puntale desiderato.
- Ideali per l'uso con tutti i modelli di Eppendorf Repeater™
- Nove misure offrono un'ampia gamma di volumi singoli con erogazione da 0,1 a 50 ml
- La geometria dell'imbuto previene i danni ai guanti e garantisce una presa comoda
- Il design allungato consente di svuotare tutte le provette da laboratorio standard completamente
- Utilizzabile con una sola mano; l'erogazione dalla pratica scatola dispenser avviene tramite uno scivolo
- Esegue automaticamente il riconoscimento dei puntali Combitip e il calcolo del volume
- Il design 3D del bordo superiore consente un facile riconoscimento
- Grado di purezza: Qualità PCR Clean: suddivisi in 4 sacchetti richiudibili (25 puntali per sacchetto) per una conservazione esente da polveri
- Sono disponibili altri gradi di purezza: Qualità Eppendorf standard o Biopur™ (nn. di cat. da 13-683-700 a -726)
Ideali per una vasta gamma di applicazioni, tra cui ELISA, RIA, impostazione PCR e preparazione generale dei campioni o altre attività di pipettaggio seriale.
Specifica
0,2 ml | |
Crystal | |
Esenti da RNasi, DNasi e DNA | |
Lunghezza estesa, A spostamento positivo | |
Pipet Tips | |
Single-use | |
CombiTips Advanced | |
PCR Ready |
Non sterile | |
Not Autoclavable | |
Bulk, Bagged | |
100 Pk. (4 Reclosable Bags x 25 Pk.) | |
Light Blue | |
Eppendorf™ Multipette™ | |
Polypropylene |