Learn More
Eppendorf™ Puntali per pipette Combitips Advanced™ - Puntali Biopur™ standard
Puntali per pipette conformi ai requisiti elevati dei laboratori moderni. Puntali per pipette Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur™ per operazioni sicure con materiali radioattivi, aggressivi o tossici. Pistone a tenuta ermetica per prevenire le contaminazioni da aerosol.
Marca: Eppendorf™ 0030089618
Descrizione
Puntali per pipette conformi agli elevati requisiti dei laboratori moderni. Puntali per pipette Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur™ per operazioni sicure con materiali radioattivi, aggressivi o tossici. Pistone a tenuta ermetica per prevenire le contaminazioni da aerosol.
Combitips advanced are the ideal components for all Multipettes™. The new individual color coding facilitates quick identification of the desired tip.
- Slip agent free
- Color-coded tip size recognition
- Funnel geometry from cylinder to rim, prevents damage to gloves and ensures comfortable handling
- Function according to the positive displacement principle
- Elongated design for complete emptying of all common tubes
- Optimized graduations for visibility of liquid volume
- Automatic Combitip recognition and volume calculation
- 3D design on the upper rim for easy recognition
- Maximum range offered by nine volume sizes (0.1 to 50 mL)
- Dust free storage
Specifica
0.1 ml | |
Colorless | |
Biopur™ (Sterile) | |
Allungato, a spostamento positivo, Positive Displacement | |
Pipette Tips | |
Single-use | |
Sì | |
Polypropylene |
Sterile | |
Not Autoclavable | |
Individually Wrapped | |
100 Pk., Individually Blister-wrapped | |
White | |
Per tutte le Multipette™ | |
CombiTips Advanced | |
Sterile & PCR Ready |