Learn More
Eppendorf™ Pellicole e fogli di alluminio per sigillatore termico
GREENER_CHOICE
Create 100% hermetic seal, eliminate evaporation, and prevent cross-contamination
Marca:  Eppendorf™ 0030127838
205.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11833432
  • 208.00€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Requires Eppendorf heat sealer (Cat. No. E5390 000 016)
  • Transparent heat sealing film allows sample monitoring in the plates
  • Aluminum coated, heat-sealing foils are available in peel-off or pierceable versions
  • Foil stripper tool removes heat-sealed film and foils completely
  • Certified free of DNA, DNase, RNase, and PCR inhibitors
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Clear
Autoclavable
Hermetic sealing of PCR plates, especially recommended for low reaction volumes, best protection against evaporation
Yes
Polyester, Polypropylene
100
PCR Film
-80°C to +100°C