Learn More
Eppendorf™ Rotor for Centrifuge 5430 / 5430 R
Eppendorf Rotor for Centrifuge 5430/5430 R, precision at its core. Maximize your centrifuge's potential with rotors crafted for efficiency. Tailor your experiments with various capacities and speeds, ensuring optimal sample processing.
879.00€ - 1445.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Centrifuge 5430 / 5430 R |
---|
Includes: Lid (see details for type)
Codice del prodotto | Marca | Capacità | RCF max | Velocità max | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | RCF max | Velocità max | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10665753
|
Eppendorf™
5427714006 |
8 x 0.2 ml | 13543 x g | 11800 gir/min | Con coperchio |
879.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10368522
|
Eppendorf™
5427716009 |
6 x 15/50 mL Conical or 12 x Vacutainer Tubes | 7,745 x g | 7,830 rpm | Con coperchio |
1445.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
13266938
|
Eppendorf™
5427757007 |
24 x 1.5/2.0 mL Tubes | 16,049 x g | 12,700 rpm | Aerosol Tight Rotor Lid |
1315.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
13206589
|
Eppendorf™
5427750002 |
16 x 5.0 mL Eppendorf Tubes | 21,191 x g | 14,200 rpm | Coperchio |
959.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Precision-engineered for optimal sample separation.
- All fixed-angle rotors, rotor lids, buckets, caps and adapters can be autoclaved (121°C, 20 min.).
- Accessories (adaptors and buckets) further customize your centrifuge setup.
- Aerosol-tight and PTFE coated options available.
Certifications
Aerosol-tight rotors are tested and certified by the Health Protection Agency (Porton Down, UK)
Specifica
Centrifuge 5430 / 5430 R |
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Rotor for Centrifuge 5430 / 5430 R