Learn More
Eppendorf™ Microcentrifughe modello 5430R
The unique cross-over refrigerated Eppendorf Centrifuge 5430 R combines the small footprint of a microcentrifuge with the versatility of a multipurpose centrifuge. Extremely compact, it can accommodate rotors for microplates and 15/50 mL conical tubes as well as Eppendorf tubes and PCR strips.
Marca: Eppendorf™ 5428000015
8214.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Capacità massima del rotore: 48 × 1.5/2.0 ml, 6 × 50 ml, 2 × MTP
- Velocità massima: 30,130 × g (17,500 giri/min)
- Grande versatilità con 12 diversi rotori
- Operazioni ergonomiche grazie alla chiusura del coperchio a sfioramento
- Menu operativo multilingua (inglese, tedesco, francese, spagnolo) con grande display retroilluminato
- 5 tasti funzione per un facile accesso ai programmi di routine
- Possibilità di salvare fino a 50 programmi definiti dall'utente
- Rilevamento automatico di sbilanciamento
- Sistema Eppendorf QuickLock™ per una rapida apertura e chiusura del coperchio del rotore
- Range di temperature: da -11 a 40°°C
- La tecnologia brevettata del compressore riduce le vibrazioni e protegge i campioni
- Il raffreddamento continuo mantiene una temperatura costante dopo il completamento del ciclo – i campioni rimangono freddi
- Funzione FastTemp™ pro per il pre-raffreddamento programmabile in base a data e ora
- Lo spegnimento ECO viene attivato dopo 8 ore di inattività per ridurre il consumo energetico (37 % nelle ore notturne) e prolungare la durata del compressore (disattivabile da menu)
- Scarico della condensa incorporato per eliminare l'accumulo di acqua
Order Info
Dimensioni: 16.8L x 13.2P x 10°pollici A (42 x 33 x 25°cm); peso netto: 63.8 libbre (29kg). La maggior parte dei modelli è fornita di rotore; altri rotori sono disponibili separatamente.
Specifica
30 x 2 ml | |
20,817 x g (w/ incl. rotor) | |
11.7 in | |
30 sec. to 99:59 hr., Continuous Run Function | |
38 cm | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers | |
Riconoscimento automatico dei rotori con limitazione della velocità; rilevatore di squilibri del carico; chiusura del coperchio a sfioramento; funzione frenata morbida per proteggere i campioni più delicati | |
230 V 60 Hz | |
Tastierino | |
Da 30,000 a 39,999 x g | |
Sì | |
Velocità variabile da 100 a 17,500 gir/min con incrementi di 100 gir/min | |
EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, 47 CFR FCC part 15, EN 50581, UL 61010-1, CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 (refer to manual for more details) | |
50 programmi memorizzabili con 5 tasti di accesso rapido ai programmi principali | |
230 V |
17,500 gir/min | |
Large, Brightly Lit LCD | |
29 cm | |
15 in. | |
Da -11 a +40 °C | |
Rotore Aero-tight ad angolo fisso 30 x 1.5/2.0 ml | |
No | |
34 x 42 x 25 cm (11.2 x 16.3 x 9.8 in.) | |
1.050 W | |
Da 17,000 a 17,999 gir/min | |
Sì | |
Da 30 sec. a 99 ore 59 min. con HOLD | |
63.8 lb. (29 kg) | |
Eppendorf 5430 R | |
FA-45-30-11 |