Learn More
Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Ricariche
GREENER_CHOICE
Le ricariche Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ rappresentano una combinazione perfetta che consente l'inserimento e l'espulsione del puntale con una forza ridotta, assicurando una tenuta completa.
Marca:  Eppendorf™ 0030073371
82.21 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21921" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15851495
  • 89.96€ / pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Reduced waste as compared with disposable racks
  • The refill trays can be autoclaved up to 121°C, in packaging and without foil, for subsequent use
  • The refill system, depending on tip size, is packaged as either dual-sided or in stack form
  • Available in purity grades of Eppendorf Quality and PCR clean
  • Color-coded trays for simple volume and pipette identification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
0.1 to 10 μL
Natural
Autoclavable
Eppendorf Quality™
960 tips (10 trays x 96 tips)
epT.I.P.S.
Non-filtered
Dark gray
34mm
Reloads
Grigio scuro