Learn More
Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Ricariche
Le ricariche Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ rappresentano una combinazione perfetta che consente l'inserimento e l'espulsione del puntale con una forza ridotta, assicurando una tenuta completa.
61.50€ - 93.22€
Specifica
Filtrato | Non-filtered |
---|---|
Colore | Natural |
Autoclavabile | Autoclavable |
Dichiarazioni di pulizia | Eppendorf Quality™ |
Imballaggio | Reloads |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15801505
![]() |
Eppendorf™
0030073479 |
50 to 1000 μL | 960 tips (10 trays x 96 tips) |
79.65€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
15811505
![]() |
Eppendorf™
0030073495 |
50 to 1250 μL | 960 tips (10 racks x 96 tips) |
93.22€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
15821505
![]() |
Eppendorf™
0030073517 |
0.25 to 2.5 mL | 480 tips (10 trays x 48 tips) |
61.50€
pezzi 480 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
15831505
![]() |
Eppendorf™
0030073630 |
50 to 1250 μL | 960 tips (10 trays x 96 tips) |
90.85€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
15851495
![]() |
Eppendorf™
0030073371 |
0.1 to 10 μL | 960 tips (10 trays x 96 tips) |
89.96€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
15861495
![]() |
Eppendorf™
0030073398 |
0.1 to 20 μL | 960 tips (10 trays x 96 tips) |
89.96€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
15871495
![]() |
Eppendorf™
0030073410 |
0.5 to 20 μL | 960 tips (10 trays x 96 tips) |
81.17€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
15881495
![]() |
Eppendorf™
0030073436 |
Da 2 a 200 μl | 960 puntali (10 vassoi da 96 puntali) |
76.96€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
15891495
![]() |
Eppendorf™
0030073452 |
20 to 300 μL | 960 tips (10 trays x 96 tips) |
76.96€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
Descrizione
- Rifiuti ridotti rispetto ai rack monouso
- I vassoi di ricarica sono autoclavabili fino a 121 °C, nella confezione e senza pellicola, per un uso successivo
- Il sistema di ricarica, a seconda delle dimensioni del puntale, è confezionato sia in versione a due lati che impilabile
- Disponibili in gradi di purezza di qualità Eppendorf e PCR clean
- Vassoi con codice colore per una facile identificazione del volume e della pipetta
Specifica
Non-filtered | |
Autoclavable | |
Reloads |
Natural | |
Eppendorf Quality™ | |
epT.I.P.S. |
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Ricariche