Learn More
Eppendorf™ Pipette Research™ plus
GREENER_CHOICE
Queste pipette ultraleggere completamente autoclavabili sono adatte per liquidi specifici o altre condizioni esterne. Le pipette sono dotate di un cono a molla, un'opzione di regolazione secondaria e un display del volume migliorato.
Marca:  Eppendorf™ 3125000109
1069.27 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21925" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16202401
  • 1150.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Volume adjustment feature allows desired volume to be reached in few quick turns
  • Control button and ejector's low operating force are positioned for ergonomics
  • 4-digit, magnifying-shape volume display
  • Calibration display and adjustment opening for specific liquids and volumes
  • Uses renowned PhysioCare Concept™ thus reduces strain on hand and arm during pipetting, maintains balance, minimal user exertion
  • Quick lock makes lower part particularly easy to remove and service (not available for 5 and 10 mL pipettes)
  • Spring loaded tip cone promotes tight fit to tip (not available for 5 and 10 mL pipettes)
  • Has ability to be autoclaved without disassembling
Applications
  • Pipetting liquids
  • Mixing liquids
  • Filling of plates, gels, and reaction vessels
  • Phase extraction and removal of supernatants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
None
Autoclavable
Eppendorf™ Research™ Plus™
Research Plus
5 to 100 μL
Ergonomic
No
Light Yellow
24
Mechanical Pipette
4 Digits
epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 384 Pipette Tips