Learn More
Eppendorf™ Pipette Research™ plus
Queste pipette ultraleggere completamente autoclavabili sono adatte per liquidi specifici o altre condizioni esterne. Le pipette sono dotate di un cono a molla, un'opzione di regolazione secondaria e un display del volume migliorato.
919.00€ - 1135.00€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Tipo | Mechanical Pipette |
Display | 4 cifre |
Stile delle dita | Ergonomico |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Numero di canali | Colore | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Numero di canali | Colore | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15773469
![]() |
Eppendorf™
3125000010 |
Da 0.5 a 10 μl | 8 | Grigio medio | ep.T.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
919.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
15793469
![]() |
Eppendorf™
3125000036 |
Da 10 a 100 μl | 8 | Giallo | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
919.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
15713479
![]() |
Eppendorf™
3125000052 |
Da 30 a 300 μl | 8 | Arancione | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
919.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
15783469
![]() |
Eppendorf™
3125000028 |
Da 0.5 a 10 μl | 12 | Grigio medio | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
1005.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15703479
![]() |
Eppendorf™
3125000044 |
Da 10 a 100 μl | 12 | Giallo | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
1005.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15723479
![]() |
Eppendorf™
3125000060 |
Da 30 a 300 μl | 12 | Arancione | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
1005.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
16212401
![]() |
Eppendorf™
3125000214 |
120 to 1200 μL | 8 | Verde Scuro | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
919.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16262421
![]() |
Eppendorf™
3125000222 |
120 to 1200 μL | 12 | Verde Scuro | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
1005.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16202401
![]() |
Eppendorf™
3125000109 |
5 to 100 μL | 24 | Light Yellow | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 384 Pipette Tips |
1135.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16282391
![]() |
Eppendorf™
3125000087 |
1 to 20 μL | 24 | Rosa Chiaro | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 384 Pipette Tips |
1135.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16292391
![]() |
Eppendorf™
3125000095 |
5 to 100 μL | 16 | Light Yellow | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 384 Pipette Tips |
1070.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16272391
![]() |
Eppendorf™
3125000079 |
1 to 20 μL | 16 | Rosa Chiaro | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 384 Pipette Tips |
1070.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- La funzione di regolazione del volume consente di raggiungere il volume desiderato in pochi rapidi giri
- Pulsante di controllo ed espulsore a basso sforzo posizionati per favorire l'ergonomia
- Display del volume a 4 cifre, visualizzazione ingrandita
- Display di calibrazione e apertura per regolazione di liquidi e volumi specifici
- Le pipette sfruttano il rinomato PhysioCare Concept™, per un minore sforzo della mano e del braccio durante il pipettaggio, bilanciamento costante e sforzo minimo da parte dell'utente
- Il blocco rapido agevola la rimozione e la manutenzione della parte inferiore (non disponibile per pipette da 5 e 10 ml)
- Il cono a molla aderisce perfettamente al puntale (non disponibile per pipette da 5 e 10ml)
- Autoclavaggio senza smontaggio
Applicazioni
- Pipettaggio di liquidi
- Miscelazione di liquidi
- Riempimento di piastre, gel e recipienti di reazione
- Estrazione di fase e rimozione di surnatanti
Specifica
Sì | |
Mechanical Pipette | |
4 cifre | |
Ergonomico |
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Pipette Research™ plus