Learn More
Eppendorf™ Rotor for Centrifuge 5427 R
Elevata tenuta antiaerosol con Eppendorf QuickLock™
Marca:  Eppendorf™ 5409715003
1263.96 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13413406
  • 1315.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Precision-engineered for optimal sample separation.
  • All fixed-angle rotors, rotor lids, buckets, caps and adapters can be autoclaved (121°C, 20 min.).
  • Accessories (adaptors and buckets) further customize your centrifuge setup.
  • Aerosol-tight options available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Swinging Bucket Rotor
16,049 x g
Centrifuge 5427 R
S-24-11-AT
24 x 1.5/2 mL
12,700 rpm
Aerosol-tight with Rotor Lid
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Rotor for Centrifuge 5427 R > Description: S-24-11-AT, Aerosol-tight - includes rotor lid, Capacity: 24 x 1.5/2.0 mL tubes, Max. RCF: 16,049 x g, Max. Speed: 12,700 rpm