Learn More
Eppendorf™ Rotor for Centrifuge 5427 R
Elevata tenuta antiaerosol con Eppendorf QuickLock™
Marca: Eppendorf™ 5409702009
765.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Precision-engineered for optimal sample separation.
- All fixed-angle rotors, rotor lids, buckets, caps and adapters can be autoclaved (121°C, 20 min.).
- Accessories (adaptors and buckets) further customize your centrifuge setup.
- Aerosol-tight options available.
Specifica
Rotore per centrifuga 5427 R | |
25,001 x g | |
Centrifuge 5427 R | |
FA-45-24-11 |
24 vasi da 1.5/2 ml | |
16,220 gir/min | |
Coperchio a tenuta antiaerosol con Eppendorf QuickLock™ |
Offerte speciali
- Diversi produttori
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Rotor for Centrifuge 5427 R > Description: FA-45-24-11, Aerosol-tight - includes rotor lid, Capacity: 24 x 1.5 to 2.0 mL Tubes, Max. RCF: 25,001 x g, Max. Speed: 16,220 rpm