Learn More
Eppendorf™ Accessorio ThermoMixer™ C, termoblocco Smartblock™
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
24 provette
Descrizione
- Fino a 24 provette (da 2.0ml)
- Sostituibile in pochi secondi
- Riconoscimento automatico del blocco per una manipolazione sicura
Specifica
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Eppendorf ThermoMixer C |
Capacità | 24 provette |
Tipo | Thermoblocco |
Capacità bottiglia lavaggio/scarto | 24 provette |
Altezza (sistema imperiale) | 1.18 to 2.99 in. |
Altezza (sistema metrico) | Da 3 a 7.6 cm |
Diameter (English) Outside | 0.47 in. |
Diameter (Metric) Outside | 12 mm |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Offerte speciali
- Diversi produttori
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Accessorio ThermoMixer™ C, termoblocco Smartblock™ >