Learn More
Eppendorf™ Accessorio ThermoMixer™ C, termoblocco Smartblock™ Codice prodotto.: 13588470
Aggiungi al carrello
Eppendorf™ Accessorio ThermoMixer™ C, termoblocco Smartblock™
Codice prodotto. 13588470 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Piastra per PCR a 96 pozzetti
Click to view available options
Capacità:
Piastra per PCR a 96 pozzetti
Codice prodotto. 13588470
Marca: Eppendorf™ 5306000006
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Temperature accurate e uniformi con termoblocchi. I termoblocchi Eppendorf™ Smartblock™ sono compatibili con Eppendorf ThermoMixer™ C e con un'ampia gamma di applicazioni.
  • Exchangeable in just seconds
  • Automatic block recognition for safe handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Eppendorf ThermoMixer C
Capacità Piastra per PCR a 96 pozzetti
Tipo Block
Capacità bottiglia lavaggio/scarto Piastra per PCR a 96 pozzetti
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Accessorio ThermoMixer™ C, termoblocco Smartblock™ >