Learn More
Eppendorf™ Pipette elettroniche Xplorer™ plus
GREENER_CHOICE
Sistema operativo intuitivo e design finalizzato alla semplicità, precisione e riproducibilità
Marca:  Eppendorf™ 4861000791
1451.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12690915
  • 1475.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Ioni di litio
Giallo
Pipette Tip (200 μL)
Xplorer Plus
Electronic Pipette
LCD
Puntale da 200 μl
Da 10 a 100 μl
Puntale da 200 μl
Reusable
12
Yes
Da 5 a 100 μl
Ergonomico
10 modalità di pipettaggio, storico del pipettaggio, protezione tramite password, indicatore di manutenzione e possibilità di programmare più modalità in sequenza per applicazioni personalizzate
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Pipette elettroniche Xplorer™ plus > Multi-Channel Electronic Pipette; Volume: 5 to 100 μL; Channels: 12; Color: Yellow Button