Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Racks - Pipette Tips
Garantiti PCR clean, sterili, privi di pirogeni, di ATP e di DNA batterico, soddisfano i requisiti più rigorosi dell'industria medica, farmaceutica e alimentare, come pure i criteri della biologia molecolare e cellulare. Numero di lotto e data di scadenza sull'etichetta di ogni rack
Marca: Eppendorf™ 0030075250
59.13 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21921" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- I puntali per pipette Eppendorf Biopur in rack monouso offrono il massimo livello di purezza biologica
- Garantiti PCR clean, Sterile, privi di pirogeni, ATP e DNA
- Tutte le varianti presterilizzate di epT.I.P.S. e di ep Dualfilter T.I.P.S. sono disponibili in rack
- Le confezioni sterili sono conformi agli standard DIN EN ISO 11607 e DIN EN 868-2-10
- Ispezione continua di ogni lotto di produzione dei rack da parte di un laboratorio indipendente
- I certificati specifici per ciascun lotto sono disponibili sul sito
- Confezionati in rack con acks384, 96, 48 o 24 puntali
- Per l'uso nei settori dell'industria farmaceutica e alimentare, per applicazioni di biologia molecolare e cellulari
- Rack con un design moderno dalle linee sottili con coperchio richiudibile
- Maggiore sostenibilità grazie a un consumo di polipropilene inferiore del per ogni rack
Specifica
Replaces Order No. 0030075072 | |
Non-filtered | |
puntali incolore | |
71 mm | |
Biopur™ (Sterile) | |
Eppendorf Pipettes, Non-Eppendorf Pipettes | |
Narrow | |
480 Tips (5 x 96) | |
Racks, Lid | |
Single-use | |
Yes | |
Polypropylene |
50 to 1000 μL | |
Sterile | |
2.79 in. | |
ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, EN ISO 8655, Certificate of Quality, Lot Specific Certificates Available | |
Cell/Molecular Biology, Medical, Pharmaceutical, and Food Industries | |
Rack | |
480 Tips (5 Racks x 96 Tips) | |
Pipette Tips | |
blu | |
Cuscino d'aria | |
epT.I.P.S. |