Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Racks - Pipette Tips
Garantiti PCR clean, sterili, privi di pirogeni, di ATP e di DNA batterico, soddisfano i requisiti più rigorosi dell'industria medica, farmaceutica e alimentare, come pure i criteri della biologia molecolare e cellulare. Numero di lotto e data di scadenza sull'etichetta di ogni rack
46.45€ - 77.61€
Specifica
Filtrato | Non-filtered |
---|---|
Compatibilità | Eppendorf Pipettes, Non-Eppendorf Pipettes |
Formato | In rack |
Product Type | Pipette Tips |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Sterilità | Codice colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Sterilità | Codice colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16667872
![]() |
Eppendorf™
0030071662 |
0.1 to 5 mL | Non sterile | Violetto |
54.95€
pezzi 120 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
16637872
![]() |
Eppendorf™
0030071638 |
0.1 to 5 mL | Non sterile | Violetto |
46.45€
pezzi 120 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
16647872
![]() |
Eppendorf™
0030071646 |
0.2 to 5 mL | Non sterile | Violetto |
56.90€
pezzi 120 |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16657872
![]() |
Eppendorf™
0030071654 |
0.5 to 10 mL | Non sterile | Turquoise |
69.60€
pezzi 120 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
16472245
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030075226 |
0.1 to 20 μL | Sterile | Grigio medio |
70.03€
pezzi 480 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
16482245
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030075234 |
2 to 200 μL | Sterile | Giallo |
65.16€
pezzi 480 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
16492245
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030075242 |
20 to 300 μL | Sterile | Arancione |
65.16€
pezzi 480 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
16402255
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030075250 |
50 to 1000 μL | Sterile | Blu |
65.16€
pezzi 480 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
16412255
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030075269 |
50 to 1250 μL | Sterile | Verde |
62.50€
pezzi 480 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
16422255
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030075277 |
50 to 1250 μL | Sterile | Verde scuro |
62.50€
pezzi 480 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
16432255
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030075285 |
0.25 to 2.5 mL | Sterile | Rosso |
58.23€
pezzi 240 |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16442255
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030075293 |
0.1 to 5 mL | Sterile | Violetto |
63.01€
pezzi 120 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
16452255
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030075307 |
0.2 to 5 mL | Sterile | Violetto |
75.30€
pezzi 120 |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16462255
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030075315 |
0.5 to 10 mL | Sterile | turchese |
77.61€
pezzi 120 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
Descrizione
- I puntali per pipette Eppendorf Biopur in rack monouso offrono il massimo livello di purezza biologica
- Garantiti PCR clean, Sterile, privi di pirogeni, ATP e DNA
- Tutte le varianti presterilizzate di epT.I.P.S. e di ep Dualfilter T.I.P.S. sono disponibili in rack
- Le confezioni sterili sono conformi agli standard DIN EN ISO 11607 e DIN EN 868-2-10
- Ispezione continua di ogni lotto di produzione dei rack da parte di un laboratorio indipendente
- I certificati specifici per ciascun lotto sono disponibili sul sito
- Confezionati in rack con acks384, 96, 48 o 24 puntali
- Per l'uso nei settori dell'industria farmaceutica e alimentare, per applicazioni di biologia molecolare e cellulari
- Rack con un design moderno dalle linee sottili con coperchio richiudibile
- Maggiore sostenibilità grazie a un consumo di polipropilene inferiore del per ogni rack
Specifica
Non-filtered | |
In rack | |
Single-use | |
Yes | |
Polipropilene |
Eppendorf Pipettes, Non-Eppendorf Pipettes | |
Pipette Tips | |
Air-cushion System | |
epT.I.P.S. |
Titolo del prodotto
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Racks - Pipette Tips