Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Box 2.0 - Pipette Tips
GREENER_CHOICE
I puntali epT.I.P.S. offrono massima tenuta con operazioni di fissaggio ed espulsione del puntale a sforzo minimo.
Marca:  Eppendorf™ 0030076133
40.70 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17342890
  • 43.60€ / pezzi 96
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Trasferimento senza contaminazione dei vassoi a una stabile scatola di lavoro
  • Sistema ottimizzato per l'uso con pipette multicanale
  • Vassoi con codifica colore per un semplice riconoscimento del puntale e della pipetta
  • I puntali possono essere fissati alla pipetta dai vassoi di ricarica
  • Le scatole e i vassoi sono autoclavabili a 121°C per un utilizzo successivo
  • epT.I.P.S. Box e epT.I.P.S. Set disponibili in Eppendorf Quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
0.1 to 20 μL
Non-sterile
Autoclavable
Eppendorf Quality (Non-sterile)
Box
96 Tips/Cs.
Grigio Medio
Air-cushion System
epT.I.P.S.
Non-filtered
Puntali Incolore
epTIPS
Eppendorf Pipettes, Non-Eppendorf Pipettes
1 Reusable Box x 96 Tips
Consumabili
Yes
Polipropilene