Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Box 2.0 - Pipette Tips
I puntali epT.I.P.S. offrono massima tenuta con operazioni di fissaggio ed espulsione del puntale a sforzo minimo.
38.55€ - 50.70€
Specifica
Filtrato | Non-filtered |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Colore | Puntali Incolore |
Autoclavabile | Autoclavable |
Modello | epTIPS |
Codice del prodotto | Marca | Imballaggio | Volume (sistema metrico) | Codice colore | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Imballaggio | Volume (sistema metrico) | Codice colore | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17332890
|
Eppendorf™
0030076125 |
1 Reusable Box x 96 Tips | 0.1 to 10 μL | Grigio Scuro |
44.83€
pezzi 96 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17342890
|
Eppendorf™
0030076133 |
1 Reusable Box x 96 Tips | 0.1 to 20 μL | Grigio Medio |
43.60€
pezzi 96 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17352890
|
Eppendorf™
0030076141 |
1 Reusable Box x 96 Tips | 0.5 to 20 μL | Grigio Chiaro | 46 mm |
38.55€
pezzi 96 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17362890
|
Eppendorf™
0030076150 |
1 Reusable Box x 96 Tips | 2 to 200 μL | Giallo |
39.66€
pezzi 96 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17372890
|
Eppendorf™
0030076168 |
1 Reusable Box x 96 Tips | 20 to 300 μL | Arancione |
38.55€
pezzi 96 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17382890
|
Eppendorf™
0030076176 |
1 Reusable Box x 96 Tips | 50 to 1000 μL | Blu |
39.66€
pezzi 96 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17392890
|
Eppendorf™
0030076184 |
1 Reusable Box x 96 Tips | 50 to 1250 μL | Verde |
43.60€
pezzi 96 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17302900
|
Eppendorf™
0030076192 |
1 Reusable Box x 96 Tips | 50 to 1250 μL | Verde Scuro | 103 mm |
43.75€
pezzi 96 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17312900
|
Eppendorf™
0030076206 |
1 Reusable Box x 48 Tips | 0.25 to 2.5 mL | Rosso |
50.70€
pezzi 48 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17322900
|
Eppendorf™
0030076214 |
1 Reusable Box x 24 Tips | 0.1 to 5.0 mL | Viola | 120 mm |
45.80€
pezzi 24 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Trasferimento senza contaminazione dei vassoi a una stabile scatola di lavoro
- Sistema ottimizzato per l'uso con pipette multicanale
- Vassoi con codifica colore per un semplice riconoscimento del puntale e della pipetta
- I puntali possono essere fissati alla pipetta dai vassoi di ricarica
- Le scatole e i vassoi sono autoclavabili a 121°C per un utilizzo successivo
- epT.I.P.S. Box e epT.I.P.S. Set disponibili in Eppendorf Quality
Specifica
Non-filtered | |
Puntali Incolore | |
epTIPS | |
Eppendorf Pipettes, Non-Eppendorf Pipettes | |
Consumabili | |
Air-cushion System | |
epT.I.P.S. |
Non-sterile | |
Autoclavable | |
Eppendorf Quality (Non-sterile) | |
Box | |
Sí | |
Yes | |
Polipropilene |