Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Box 2.0 - Pipette Tips
I puntali epT.I.P.S. offrono massima tenuta con operazioni di fissaggio ed espulsione del puntale a sforzo minimo.
Marca: Eppendorf™ 0030076141
36.19 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Trasferimento senza contaminazione dei vassoi a una stabile scatola di lavoro
- Sistema ottimizzato per l'uso con pipette multicanale
- Vassoi con codifica colore per un semplice riconoscimento del puntale e della pipetta
- I puntali possono essere fissati alla pipetta dai vassoi di ricarica
- Le scatole e i vassoi sono autoclavabili a 121°C per un utilizzo successivo
- epT.I.P.S. Box e epT.I.P.S. Set disponibili in Eppendorf Quality
Specifica
0.5 to 20 μL | |
Non-sterile | |
Autoclavable | |
1.8 in. | |
Eppendorf Quality (Non-sterile) | |
Box | |
1 Reusable Box x 96 Tips | |
Consumabili | |
Sí | |
Yes | |
Polipropilene |
Non-filtered | |
Puntali Incolore | |
epTIPS | |
46 mm | |
Eppendorf Pipettes, Non-Eppendorf Pipettes | |
Extended Length | |
96 Tips/Cs. | |
Grigio Chiaro | |
Air-cushion System | |
epT.I.P.S. |