Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Sets - Pipette Tips
GREENER_CHOICE
I puntali epT.I.P.S. offrono massima tenuta con operazioni di fissaggio ed espulsione del puntale a sforzo minimo.
Marca:  Eppendorf™ 0030076290
67.64 EUR valido fino al 2025-03-30
Usa il codice promo "24134" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17352900
  • 70.30€ / pezzi 480
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Trasferimento senza contaminazione dei vassoi a una stabile scatola di lavoro
  • Sistema ottimizzato per l'uso con pipette multicanale
  • Vassoi con codifica colore per un semplice riconoscimento del puntale e della pipetta
  • I puntali possono essere fissati alla pipetta dai vassoi di ricarica
  • Trays e boxes possono essere trattate in autoclave a 121°C per utilizzi successivi
  • epT.I.P.S. Box e epT.I.P.S. Set disponibili in Eppendorf Quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
0.1 to 10 μL
Non-sterile
Autoclavable
Eppendorf Quality (Non-sterile)
Box
480 Pk.
Grigio Scuro
Air-cushion System
epT.I.P.S.
Non-filtered
Puntali Incolore
epTIPS
Eppendorf Pipettes, Non-Eppendorf Pipettes
480 Tips (5 Trays x 96 Tips), 1 Reusable Box
Consumabili
Yes
Polipropilene