Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Sets - Pipette Tips
GREENER_CHOICE
I puntali epT.I.P.S. offrono massima tenuta con operazioni di fissaggio ed espulsione del puntale a sforzo minimo.
60.80€ - 86.50€
Specifica
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Puntali Incolore
Autoclavabile Autoclavable
Modello epTIPS
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Codice colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Codice colore Prezzo Quantità e disponibilità  
17352900
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
0030076290
0.1 to 10 μL Grigio scuro
70.30€
pezzi 480
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17362900
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
0030076303
0.1 to 20 μL Grigio medio
70.30€
pezzi 480
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17372900
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Eppendorf™
0030076311
0.5 to 20 μL Grigio chiaro
67.37€
pezzi 480
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17382900
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
0030076320
2 to 200 μL Giallo
67.45€
pezzi 480
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
17392900
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
0030076338
20 to 300 μL Arancione
62.20€
pezzi 480
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17302910
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
0030076346
50 to 1000 μL Blu
66.30€
pezzi 480
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
17312910
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
0030076354
50 to 1250 μL Verde
86.50€
pezzi 480
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17322910
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
0030076362
0.25 to 2.5 mL Rosso
60.80€
pezzi 240
Spedizione stimata: 16-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Trasferimento senza contaminazione dei vassoi a una stabile scatola di lavoro
  • Sistema ottimizzato per l'uso con pipette multicanale
  • Vassoi con codifica colore per un semplice riconoscimento del puntale e della pipetta
  • I puntali possono essere fissati alla pipetta dai vassoi di ricarica
  • Trays e boxes possono essere trattate in autoclave a 121°C per utilizzi successivi
  • epT.I.P.S. Box e epT.I.P.S. Set disponibili in Eppendorf Quality
Specifica
Specifica
Non-filtered
Puntali Incolore
epTIPS
Eppendorf Pipettes, Non-Eppendorf Pipettes
Consumabili
Air-cushion System
epT.I.P.S.
Non sterile
Autoclavable
Eppendorf Quality (Non-sterile)
Scatola
Yes
Polipropilene
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Sets - Pipette Tips