Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Sets - Pipette Tips
I puntali epT.I.P.S. offrono massima tenuta con operazioni di fissaggio ed espulsione del puntale a sforzo minimo.
Marca: Eppendorf™ 0030076338
59.85 EUR valido fino al 2025-03-30
Usa il codice promo "24134" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Trasferimento senza contaminazione dei vassoi a una stabile scatola di lavoro
- Sistema ottimizzato per l'uso con pipette multicanale
- Vassoi con codifica colore per un semplice riconoscimento del puntale e della pipetta
- I puntali possono essere fissati alla pipetta dai vassoi di ricarica
- Trays e boxes possono essere trattate in autoclave a 121°C per utilizzi successivi
- epT.I.P.S. Box e epT.I.P.S. Set disponibili in Eppendorf Quality
Specifica
20 to 300 μL | |
Non-sterile | |
Autoclavable | |
Eppendorf Quality (Non-sterile) | |
Box | |
480 Pk. | |
Arancione | |
Air-cushion System | |
epT.I.P.S. |
Non-filtered | |
Puntali Incolore | |
epTIPS | |
Eppendorf Pipettes, Non-Eppendorf Pipettes | |
480 Tips (5 Trays x 96 Tips), 1 Reusable Box | |
Consumabili | |
Sí | |
Yes | |
Polipropilene |