Learn More
MP Biomedicals™ ES 7X™-PF Cleaning Solution
ES 7X™-PF Cleaning Solution is a Phosphate Free detergent, specifically developed for safe and effective cleaning of laboratory instruments and glassware.
Marca:  MP Biomedicals™ 097667121
204.41 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10019520
  • 246.00€ / 10L
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Safe and effective
  • Soluble in water at any concentration
  • Drains from glassware in seconds
  • Contains powerful sequestering reagents
  • Ideal for cell cultureware and general labware
  • Cleans both glass and plastic labware
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Phosphate-free Cleaning Solution
2 Pk.
1.32
5 L
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • ES-7X Cleaning Solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol