Learn More
MP Biomedicals™ ES 7X™-PF Cleaning Solution
ES 7X™-PF Cleaning Solution is a Phosphate Free detergent, specifically developed for safe and effective cleaning of laboratory instruments and glassware.
73.78€ - 2136.96€
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10019520
|
MP Biomedicals™
097667121 |
1.32 |
245.92€
10L |
Spedizione stimata: 18-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11409585
|
MP Biomedicals™
097667194 |
1 gal. |
238.50€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 13-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17104185
|
MP Biomedicals™
097667195 |
5 gal. |
224.72€
18.92L |
Spedizione stimata: 09-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11499575
|
MP Biomedicals™
097667193 |
1 gal. |
73.78€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17114185
|
MP Biomedicals™
097667198 |
55 gal. |
2136.96€
208.19L |
Spedizione stimata: 09-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11429585
|
MP Biomedicals™
097667198 |
55 gal. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11419585
|
MP Biomedicals™
097667195 |
5 gal. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Environmentally safe and phosphate free.
- Developed to provide safe and effective cleaning of laboratory instruments and glassware including test tubes, petri-dishes, flasks, microscopy slides, pathology equipment and surgical instruments
- Several convenient package sizes are available
- Sold in concentrated form so the customer can prepare the appropriate dilution as needed
- Completely drains from glassware in seconds
- Eliminates residue leaving no interfering fluorescence
- pH neutral, and no need for pH adjustment at any concentration
- No etch to glass or plastic labware at any concentration