Learn More
Ethanol, 95% (v/v), Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 10090100
Ethanol, 95% (v/v), Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10090100
1 L, Amber glass bottle
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Metal can
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Codice prodotto. 10090100
Marca: Fisher Chemical E/0550DF/15
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Identificatori chimici
CAS 64-17-5
Numero MDL 3568
InChI Key LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Specifica
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 L
Formula molecolare C2H6O
Forma fisica Liquid
Colore Incolore
Punto di fusione -114°C
Punti di ebollizione 78°C
Peso formulazione 46.07g/mol
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2525705 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/02/2025 Catalog NumberE/0550DF/25,E/0550DF/15,E/0550DF/C17,E/0550DF/21,E/0550/08,E/0550DF/17,E/0550/17,E/0550/PC17
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethanol (95% v/v)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Titolo del prodotto
Ethanol, 95% (v/v), Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™ >