Learn More
Ethanol 95% (v/v), Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Flacone in HDPE
Plastic Container
Plastic-coated Glass Bottle
Specifica
Specifica
Punto di fusione | -114°C |
Colore | Colorless |
Punti di ebollizione | 78°C |
Quantità | 5 L |
Imballaggio | Flacone in HDPE |
Forma fisica | Liquido |
Molecular Weight (g/mol) | 46.07 |
Peso formulazione | 46.07g/mol |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
2 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
2527610 | Certificato di analisi | 18/02/2025 | E/0500DF/17,E/0500DF/08,E/0500DF/P21S,E/0500/17,E/0500DF/C17,E/0500DF/15,E/0500/08,E/0500DF/P17,E/0500DF/P24,E/0500DF/P25,E/0500DF/21S,E/0500/PC17,E/0500DF/P21 |
2525705 | Certificato di analisi | 05/02/2025 | E/0500DF/17,E/0500DF/08,E/0500DF/P21S,E/0500/17,E/0500DF/C17,E/0500DF/15,E/0500/08,E/0500DF/P17,E/0500DF/P24,E/0500DF/P25,E/0500DF/21S,E/0500/PC17,E/0500DF/P21 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ethanol (95% v/v)
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Titolo del prodotto
Ethanol 95% (v/v), Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™ >