Learn More
Ethanol, 96%, technical, not denaturated Codice prodotto.: 13217993
compliance-icons compliance-icons
Ethanol, 96%, technical, not denaturated
Codice prodotto. 13217993
5 L, Plastic Drum
Click to view available options
Quantità:
5 L
Imballaggio:
Plastic Drum
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Codice prodotto. 13217993
Marca: Thermo Scientific Acros 444190050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
CAS: 64-17-5 | C2H6O | 46.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethanol
Punto di fusione -114.0°C
CAS 64-17-5
Densità 0.8000 g/mL
Punti di ebollizione 78.0°C
Quantità 5 L
Punto d'infiammabilità 17°C
Imballaggio Plastic Drum
Intervallo percentuale saggio 96%
Gravità specifica 0.8
Formula molecolare C2H6O
Formula lineare C2H5OH
Viscosità 1.2 mPa.s (20°C)
Indice di Merck 15, 3814
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: soluble.
InChI Key LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCO
IUPAC Name etanolo
Molecular Weight (g/mol) 46.07
Peso formulazione 46.07
Grado Caratteristiche
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0463043 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/06/2024 Catalog Number444190050
Numero di lottoA0456847 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/10/2023 Catalog Number444190050
Numero di lottoA0449648 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/02/2023 Catalog Number
Numero di lottoA0442374 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/05/2022 Catalog Number444190050
Numero di lottoA0429238 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/04/2021 Catalog Number444190050
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethanol 96%, technical, duty free
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use
Titolo del prodotto
Ethanol, 96%, technical, not denaturated >