Learn More
Ethanol 96% v/v, Certified AR for analysis, meets analytical specification of BP and Ph. Eur., Fisher Chemical™
C2H6O, CAS Number-64-17-5, 2.5L, 78 deg.C, CHEBI:16236, Colorless, 46.07g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, -114 deg.C, 3568, Amber glass bottle, Liquid, 702
132.00€ - 620.00€
Identificatori chimici
CAS | 64-17-5 |
---|---|
Formula molecolare | C2H6O |
Molecular Weight (g/mol) | 46.07 |
Numero MDL | 3568 |
InChI Key | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 702 |
ChEBI | CHEBI:16236 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10332562
|
Fisher Chemical
E/0555DF/17 |
2.5 L | Amber Glass Bottle |
132.00€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10703753
|
Fisher Chemical
E/0555DF/21 |
5 L | HDPE Bottle |
185.00€
5L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10608932
|
Fisher Chemical
E/0555DF/25 |
25 L | Metal Can |
620.00€
25L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
C2H6O, CAS Number-64-17-5, 2.5L, 78 deg.C, CHEBI:16236, Colorless, 46.07g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, -114 deg.C, 3568, Amber glass bottle, Liquid, 702
Specifica
-114°C | |
Colorless | |
Liquid | |
3568 | |
46.07 | |
CHEBI:16236 |
64-17-5 | |
78°C | |
C2H6O | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
702 | |
46.07g/mol |