Learn More
Ethanol 96% v/v, Certified AR for analysis, meets analytical specification of BP and Ph. Eur., Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 10332562
Ethanol 96% v/v, Certified AR for analysis, meets analytical specification of BP and Ph. Eur., Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10332562
2.5 L, Amber Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Flacone in HDPE
Metal Can
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Codice prodotto. 10332562
Marca: Fisher Chemical E/0555DF/17
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
C2H6O, CAS Number-64-17-5, 2.5L, 78 deg.C, CHEBI:16236, Colorless, 46.07g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, -114 deg.C, 3568, Amber glass bottle, Liquid, 702
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-17-5
Formula molecolare C2H6O
Molecular Weight (g/mol) 46.07
Numero MDL 3568
InChI Key LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Specifica
Punto di fusione -114°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 78°C
Quantità 2.5 L
Imballaggio Amber Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Peso formulazione 46.07g/mol
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2527793 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/02/2025 Catalog NumberE/0555/PC17,E/0555DF/21,E/0555DF/17Z,E/0555DF/17,E/0555DF/25CN,E/0555/25,E/0555DF/25,E/0555/17
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethanol (96% v/v)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Titolo del prodotto
Ethanol 96% v/v, Certified AR for analysis, meets analytical specification of BP and Ph. Eur., Fisher Chemical™ >