Learn More
Ethanol, 96% (v/v), Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Click to view available options
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Flacone in HDPE
Specifica
Specifica
Punto di fusione | -114°C |
Colore | Colorless |
Punti di ebollizione | 78°C |
Quantità | 2.5 L |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Forma fisica | Liquido |
Peso formulazione | 46.07g/mol |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
2527793 | Certificato di analisi | 20/02/2025 | E/0551DF/17,E/0551/PC17,E/0551/17,E/0551DF/C17 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ethanol (96% v/v)
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
nuova offerta Save Up to 70%
Titolo del prodotto
Ethanol, 96% (v/v), Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™ >