Learn More
Ethanol, Absolute (200 Proof), Molecular Biology Grade, Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
4 L
Descrizione
Conforme alle specifiche ACS
- Conforme alle specifiche ACS
- Per la purificazione e la precipitazione degli acidi nucleici
- L’etanolo ultrapuro di grado per biologia molecolare viene utilizzato per la purificazione e la precipitazione di biomolecole quali gli acidi nucleici e le proteine
- È usato inoltre in istologia per preparare i reagenti di colorazione e decolorazione e per la disidratazione dei tessuti prima dell’inclusione
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Ethanol |
Punto di fusione | -114°C |
Nota nome | Absolute (200 Proof) |
Colore | Incolore |
Punti di ebollizione | 78°C |
Quantità | 500 mL |
Punto d'infiammabilità | 12°C (53.6°F) |
Identificazione | Pass Test |
Spettro a infrarossi | Conforms to reference |
Imballaggio | Plastic Bottle |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
4 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
2420227 | Certificato di analisi | 25/01/2025 | BP2818-500,BP2818-100 |
2404771 | Certificato di analisi | 25/01/2025 | BP2818-500,BP2818-100 |
2411860 | Certificato di analisi | 25/01/2025 | BP2818-500,BP2818-100 |
2495443 | Certificato di analisi | 25/01/2025 | BP2818-500,BP2818-100 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Molecular Biology Grade Ethanol
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
nuova offerta Save Up to 70% -
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now
Titolo del prodotto
Ethanol, Absolute (200 Proof), Molecular Biology Grade, Fisher BioReagents™ >