Learn More
Ethanol, Absolute (200 Proof), Molecular Biology Grade, Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 16695992
4 L
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
4 L
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Conforme alle specifiche ACS
  • Conforme alle specifiche ACS
  • Per la purificazione e la precipitazione degli acidi nucleici
  • L’etanolo ultrapuro di grado per biologia molecolare viene utilizzato per la purificazione e la precipitazione di biomolecole quali gli acidi nucleici e le proteine
  • È usato inoltre in istologia per preparare i reagenti di colorazione e decolorazione e per la disidratazione dei tessuti prima dell’inclusione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-17-5
Formula molecolare C2H6O
InChI Key LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC Name etanolo
SMILES CCO
Specifica
Materiale o nome chimico Ethanol
Punto di fusione -114°C
Nota nome Absolute (200 Proof)
Colore Incolore
Punti di ebollizione 78°C
Quantità 4 L
Punto d'infiammabilità 12°C (53.6°F)
Identificazione Pass Test
Spettro a infrarossi Conforms to reference
Forma fisica Liquido
Note sul grado di purezza DNase-, RNase- and Protease-Free
Intervallo percentuale saggio Assay: ≥99.5% (v/v)
Residuo dopo l'evaporazione 0.001% max.
Acido titolabile 0.0005 mEq /g max.
Formula lineare C2H5OH
Base titolabile 0.0002 mEq /g max.
Acqua 0.2% max.
Indice di Merck 15, 3814
Molecular Weight (g/mol) 46.069
Peso formulazione 46.07
Percent Purity ≥99.5%
Grado Biologia molecolare
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Molecular Biology Grade Ethanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
Titolo del prodotto
Ethanol, Absolute (200 Proof), Molecular Biology Grade, Fisher BioReagents™ >