Learn More
Ethanol Absolute 99.8+%, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Bottiglia di plastica HDPE
Flacone in vetro color ambra
HDPE plastic bottle
Metal can
Plastic Coated Glass bottle
Plastic container
Descrizione
C2H6O, CAS Number-64-17-5, 2.5L, 78 deg.C, CHEBI:16236, Colorless, 46.07g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, ethanol, -114 deg.C, 3568, 46.069, Amber glass bottle, Liquid, 702, CCO
Specifica
Specifica
Imballaggio | Amber glass bottle |
Quantità | 2.5 L |
Forma fisica | Liquid |
Colore | Incolore |
pH | 7 |
Punto di fusione | -114°C |
Punti di ebollizione | 78°C |
Peso formulazione | 46.07g/mol |
Documenti
Scientific Resources
Brochures
Cosmetic and chemical industries
Dimensione file: 3.8 MB
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
2526667 | Certificato di analisi | 11/02/2025 | E/0650DF/25,E/0650DF/99X,E/0650DF/R17,E/0650DF/24,E/0650DF/15Z,E/0650DF/P17,E/0650DF/HD25,E/0650DF/15,E/0650DF/17Z,E/0650DF/21,E/0650DF/28,E/0650DF/17,E/0650DF/21Z,E/0650DF/08,E/0650/17,E/0650DF/C17,E/0650DF/C17Z,E/0650/15,E/0650/08,E/0650DF/25SS,E/0650/25,E/0650DF/PC15,E/0650/PC17 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ethanol, absolute
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Ethanol
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
nuova offerta Save Up to 70%
Titolo del prodotto
Ethanol Absolute 99.8+%, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™ >