Learn More
Ethanol Absolute, for HPLC, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Plastic Bottle
Descrizione
C2H6O, CAS Number-64-17-5, alcohol, algrain, alcohol, anhydrol, ethyl alcohol, ethyl hydrate, ethyl hydroxide, grain alcohol, methylcarbinol, tecsol, 2.5L, 78 deg.C, CHEBI:16236, Colorless, 46.07g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, ethanol, -114 deg.C, 3568, 46.069, Amber glass bottle, Liquid, 702
Specifica
Specifica
pH | 7 |
Punto di fusione | -114°C |
Colore | Colorless |
Punti di ebollizione | 78°C |
Quantità | 1 L |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Forma fisica | Liquido |
Sinonimo | ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol |
Molecular Weight (g/mol) | 46.069 |
Peso formulazione | 46.07g/mol |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
2526667 | Certificato di analisi | 11/02/2025 | E/0665DF/17Z,E/0665DF/17,E/0665DF/15X,E/0665DF/27Z,E/0665DF/17X,E/0665DF/15,E/0665DF/17CN,E/0665/17,E/0665/15,E/0665DF/P17 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ethanol, absolute
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Titolo del prodotto
Ethanol Absolute, for HPLC, Fisher Chemical™ >