Learn More
Ethanol Solution 70%, Molecular Biology Grade, Fisher BioReagents™ Codice prodotto.: 15430665
Ethanol Solution 70%, Molecular Biology Grade, Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 15430665
4 L
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
4 L
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Codice prodotto. 15430665
Marca: Fisher BioReagents BP82014
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Use to concentrate nucleic acid samples by precipitation
  • DNase, and Protease tested to verify absence of hydrolytic enzymes
  • Combine this blend with commercial “mini-prep“ kits or traditional extraction
  • ACS grade Absolute Ethanol used in preparation of solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-17-5, 7732-18-5
Formula molecolare C2H6O
Molecular Weight (g/mol) 46.069
InChI Key LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC Name etanolo
SMILES CCO
Specifica
Materiale o nome chimico 70% Ethanol Solution
Punto di fusione -114°C
CAS min. % 70%
Colore Colorless
CAS max % 30%
Densità 0.80g/cm3
Punti di ebollizione 78°C
Quantità 4 L
Imballaggio Flacone in HDPE
Forma fisica Liquido
Residuo dopo l'evaporazione ≤0.001%
Acqua 28%-32% (GC-TCD)
Grado Biologia molecolare
Titolo del prodotto
Ethanol Solution 70%, Molecular Biology Grade, Fisher BioReagents™ >