Learn More
Ethyl 1-hydroxycyclopropanecarboxylate, 90%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11915081
Ethyl 1-hydroxycyclopropanecarboxylate, 90%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11915081
5 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 11915081
Marca: Thermo Scientific Acros 335300050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 137682-89-4
Formula molecolare C6H10O3
Molecular Weight (g/mol) 130.14
Numero MDL MFCD01863257
InChI Key DPMGQZGXWRHYPE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 1-hydroxycyclopropanecarboxylate, 1-hydroxycyclopropanecarboxylic acid ethyl ester, cyclopropanecarboxylic acid, 1-hydroxy-, ethyl ester, 1-ethoxycarbonyl cyclopropan-1-ol, ethyl-1-hydroxycyclopropane carboxylate, 1-hydroxy-cyclopropanecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 2733706
IUPAC Name ethyl 1-hydroxycyclopropane-1-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1(O)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 1-hydroxycyclopropanecarboxylate
Nota nome 90%
Colore Yellow to Brown
Punti di ebollizione 78.0°C (15.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C3H4(OH)COOCH2CH3
Indice di rifrazione 1.4400 to 1.4470
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 130.14
Percent Purity 90%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
2 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0460365 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/02/2024 Catalog Number335300050,335300010
Numero di lottoA0368419 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/01/2023 Catalog Number335300050,335300010
Identificativo prodotto
  • Ethyl 1-hydroxycyclopropanecarboxylate
Titolo del prodotto
Ethyl 1-hydroxycyclopropanecarboxylate, 90%, Thermo Scientific Chemicals >