Learn More
Ethyl acetate, 99.6%, ACS reagent, meets the requirements of Reag. Ph.Eur., Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10589282
Ethyl acetate, 99.6%, ACS reagent, meets the requirements of Reag. Ph.Eur., Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10589282
1 L, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
EcoSafPak™ Glass Bottle
Metal Drum
Codice prodotto. 10589282
Marca: Thermo Scientific Acros 423680010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141-78-6
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.106
Numero MDL MFCD00009171
InChI Key XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC Name etilacetato
SMILES CCOC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl acetate
Punto di fusione -83.5°C
Densità 0.9020g/mL
Punti di ebollizione 75.0°C to 78.0°C
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità −4°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3710 to 1.3740
Intervallo percentuale saggio 99.6%
Residuo dopo l'evaporazione 0.003% max.
Gravità specifica 0.902
Acido titolabile 0.0009 meq/g max.
Formula lineare CH3CO2C2H5
Viscosità 0.45 mPa.s (20°C)
Beilstein 02, 125
Acqua 0.2% max. (K.F.)
Indice di Merck 15, 3811
Informazioni di solubilità Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene, acetone, chloroform, alcohol,, ether
Peso formulazione 88.11
Percent Purity 99.6%
Grado Reagente ACS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl acetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Ethyl acetate, 99.6%, ACS reagent, meets the requirements of Reag. Ph.Eur., Thermo Scientific Chemicals >