Learn More
Ethyl acetate, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10610215
Ethyl acetate, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10610215
10 L, Plastic Drum
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Plastic Drum
Codice prodotto. 10610215
Marca: Thermo Scientific Acros 149470100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-78-6
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.106
Numero MDL MFCD00009171
InChI Key XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC Name etilacetato
SMILES CCOC(=O)C
Spécification
Materiale o nome chimico Ethyl acetate
Punto di fusione -83.5°C
Densità 0.9020g/mL
Punti di ebollizione 75.0°C to 78.0°C
Quantità 10 L
Punto d'infiammabilità −4°C
Imballaggio Plastic Drum
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3710 to 1.3740
Intervallo percentuale saggio 99+%
Residuo dopo l'evaporazione 0.005% max.
Gravità specifica 0.902
Formula lineare CH3CO2C2H5
Pressione del vapore Vapor Pressure: 103mbar at 20°C
Viscosità 0.45 mPa.s (20°C)
Beilstein 02, 125
Acqua 0.05% max. (K.F.)
Indice di Merck 15, 3811
Informazioni di solubilità Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene, acetone, chloroform, alcohol,, ether
Peso formulazione 88.11
Percent Purity ≥99%
Grado Ultrapuro
Afficher plus Afficher moins
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2419597 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number149470250,149470050,149470100,149470010,149470025
Numero di lotto2401642 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number149470250,149470050,149470100,149470010,149470025
Numero di lotto2523830 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number149470250,149470050,149470100,149470010,149470025
Numero di lotto2400022 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number149470250,149470050,149470100,149470010,149470025
Numero di lotto2404441 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number149470250,149470050,149470100,149470010,149470025
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl acetate
Mention d'avertissement
  • Pericolo
Catégorie de danger
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Mention de danger
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Conseils de prudence
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ethyl acetate
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Ethyl acetate, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis